Documentos Principais
454454
Sigma-Aldrich
Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val-p-nitroanilide
≥98% (HPLC), solid, human leukocyte elastase substrate, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val-p-nitroanilide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H38N6O9
Número CAS:
Peso molecular:
590.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nome do produto
Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val-p-nitroanilide, Soluble, specific substrate for human leukocyte elastase.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL
DMF: 5 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NC(=O)[C@H]2N(CCC2)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCC(=O)OC)C)C
InChI
1S/C27H38N6O9/c1-15(2)23(30-18-8-10-19(11-9-18)33(40)41)26(38)31-25(37)20-7-6-14-32(20)27(39)17(4)29-24(36)16(3)28-21(34)12-13-22(35)42-5/h8-11,15-17,20,23,30H,6-7,12-14H2,1-5H3,(H,28,34)(H,29,36)(H,31,37,38)/t16-,17-,20-,23-/m0/s1
chave InChI
JWYKDZIEIWGSBN-OSAZLGQLSA-N
Descrição geral
Soluble specific substrate for human leukocyte elastase. Is 200-fold more sensitive than the conventional substrate.
Soluble, specific substrate for human leukocyte elastase. Is 200-fold more sensitive than the conventional substrate. Cleavage of substrate can be monitored at ~405 nm.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Substrate for human leukocyte elastase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Val-pNA, MeOH
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3