Key Documents
453710
Sigma-Aldrich
MEK Inhibitor Set
The MEK Inhibitor Set controls the biological activity of MEK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Contains 5 mg of PD 98059 (Cat. No. 513000), 1 mg of U0126 (Cat. No. 662005), and 1 mg of the negative control U0124 (Cat. No. 662006). Supplied with a data sheet.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
MEK 1, MEK 2
Target IC50: 72 nM, 58 nM
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
DeSilva, D. R., et al. 1998. J. Immunol.160, 4175.
Favata, M. F., et al. 1998. Biochem J.273, 18623.
Kulz, D., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 13645.