Documentos Principais
4521-10014
Millipore
Sistemas de transferência NovaSeptum®
Ideal for applications such as pH regulation and fermentation inoculation
Sinônimo(s):
Cell Culture transfer, tube application, Luer, 500 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materiais
silicone tubing
Nível de qualidade
tamanho da agulha
2.0 mm
esterilidade
sterile
fabricante/nome comercial
NovaSeptum®
Parâmetros
-50-95 °C max. temp.
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
Comprimento
500 mm
Impurezas
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
conector
inlet septum unit (with 1 mm or 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
Descrição geral
A amostragem única de seu produto é fundamental em todo o processo de fabricação. Um resultado impreciso ou falso positivo pode levar à quarentena, assim como pode exigir a repetição da análise.
Com os sistemas de transferência NovaSeptum®, a contaminação não é mais uma ameaça. Ideal para processos assépticos e estéreis, o design fechado garante que sua amostra será isolada do ponto de amostragem até a análise. A NovaSeptum® também permite a economia de materiais preciosos com seu design compacto, sem pernas mortas.
A ampla variedade de conectores padrão e personalizados garante a capacidade de coletar amostras onde quer que seja necessário. As unidades de amostragem de alta pureza são ideais para aplicações como regulação de pH e inoculação de fermentação, e aplicações que exigem afinidade muito baixa para proteínas, carboidratos complexos ou moléculas pequenas. Está disponível como um saco plano para fácil armazenamento e suspensão.
Aplicação
Ideal para aplicações como regulação de pH e inoculação de fermentação
Nota de preparo
Método de esterilização
Irradiação beta (feixe eletrônico) mínimo de 25 kGy de acordo com a norma ISO 11137
Informações legais
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany