Documentos Principais
2711-11000
Millipore
Unidade de alta pureza NovaSeptum®
High Purity Application; 1000mL
Sinônimo(s):
Cell Culture sampling, high purity application, 1000 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materiais
316L stainless steel cannula (ASTM)
polyester body
polyethylene bag (drainage)
polyethylene bag (sampling)
polyethylene tubing
silicone septum (medical grade platinum-cured)
Nível de qualidade
tamanho da agulha
2.0 mm
esterilidade
sterile
embalagem
pkg of 1 L
fabricante/nome comercial
NovaSeptum®
Parâmetros
-20-50 °C max. temp.
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
Impurezas
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
conector
inlet septum unit (with a 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
Descrição geral
A amostragem única de seu produto é fundamental em todo o processo de fabricação. Um resultado impreciso ou falso positivo pode levar à quarentena, assim como pode exigir a repetição da análise.
Com a Unidade de alta pureza da NovaSeptum®, a contaminação não é mais uma ameaça. Ideal para processos assépticos e estéreis, o design fechado garante que sua amostra será isolada do ponto de amostragem até a análise. A NovaSeptum® também permite a economia de materiais preciosos com seu design compacto, sem pernas mortas.
A ampla variedade de conectores padrão e personalizados garante a capacidade de coletar amostras onde quer que seja necessário. As unidades de amostragem de alta pureza são ideais para contagem bacteriana e amostragem de biorreatores, além de aplicações que exigem afinidade muito baixa para proteínas, carboidratos complexos ou moléculas pequenas. Está disponível como um saco plano para fácil armazenamento e suspensão.
Aplicação
Contagem de bactérias e amostragem de biorreatores
Nota de preparo
Método de esterilização
Irradiação beta (feixe eletrônico) mínimo de 25 kGy de acordo com a norma ISO 11137 TIR No. 27
Informações legais
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany