444898
Mastoparan
A cell-permeable synthetic peptide with sequence identical to Vespula lewisii.
Sinônimo(s):
Mastoparan, INLKALAALAKKIL
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
potência
7.5 μM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](C(CC)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)[C@H](CC)C)CC(=O)N)CC(C)C)CCCCN)C)CC(C)C)C)C)CC(C)C)C)C
InChI
1S/C70H131N19O15/c1-17-40(11)55(75)69(103)88-53(35-54(74)90)68(102)87-52(34-39(9)10)67(101)83-46(25-19-22-28-71)62(96)78-45(16)61(95)86-50(32-37(5)6)65(99)79-42(13)58(92)77-43(14)60(94)85-51(33-38(7)8)66(100)80-44(15)59(93)81-47(26-20-23-29-72)63(97)82-48(27-21-24-30-73)64(98)89-56(41(12)18-2)70(104)84-49(57(76)91)31-36(3)4/h36-53,55-56H,17-35,71-73,75H2,1-16H3,(H2,74,90)(H2,76,91)(H,77,92)(H,78,96)(H,79,99)(H,80,100)(H,81,93)(H,82,97)(H,83,101)(H,84,104)(H,85,94)(H,86,95)(H,87,102)(H,88,103)(H,89,98)/t40-,41?,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,55-,56-/m0/s1
chave InChI
MASXKPLGZRMBJF-HDSAQESISA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Na+,K+-ATPase activity
Embalagem
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Liz, S.Z., et al. 1997. Brain Res.771, 184.
Klinker, J.F., et al. 1996. Biochem. Pharmacol. 51, 217.
Langel, U., et al. 1996. Regul. Peptides 62, 47.
Pfeiffer, D.R., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 4923.
Igarashi, M., et al. 1993. Science259, 77.
Komatsu, M., et al. 1992. Endocrinology130, 221.
Adolfo Garcia-Sainz, J., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.179, 852.
Gil, J., et al. 1991. J. Cell Biol. 113, 943.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3