444290
MMP Inhibitor V
The MMP Inhibitor V, also referenced under CAS 223472-31-9, controls the biological activity of MMP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinônimo(s):
MMP Inhibitor V, (2S,4S)-N-Hydroxy-5-ethoxymethyloxy-2-methyl-4-(4-phenoxybenzoyl)aminopentanamide, ONO-4817
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
ethanol: 15 mg/mL
DMSO: 30 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(O)C(=O)[C@H](C[C@H](NC(=O)c1ccc(cc1)Oc2ccccc2)COCOCC)C
InChI
1S/C22H28N2O6/c1-3-28-15-29-14-18(13-16(2)21(25)24-27)23-22(26)17-9-11-20(12-10-17)30-19-7-5-4-6-8-19/h4-12,16,18,27H,3,13-15H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t16-,18-/m0/s1
chave InChI
HDWWQELUBWGQGA-WMZOPIPTSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Outras notas
Ito, N., et al. 2004. Biochem. Biophys. Res. Commun.314, 1008.
Shiraga, M., et al. 2002. Cancer Res.62, 5967.
Mori, T., et al. 2001. Exp. Biol. Med.226, 429.
Yamada, A., et al. 2000. Inflamm. Res.49, 144.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1