444274
MMP-2/MMP-9 Inhibitor IV
The MMP-2/MMP-9 Inhibitor IV, also referenced under CAS 292605-14-2, controls the biological activity of MMP-2/MMP-9. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinônimo(s):
MMP-2/MMP-9 Inhibitor IV, SB-3CT
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
potência
13.9 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(CC3SC3)c1ccc(cc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O3S2/c16-20(17,11-14-10-19-14)15-8-6-13(7-9-15)18-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H,10-11H2
chave InChI
LSONWRHLFZYHIN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
Outras notas
Kleinfeld, O., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 17125.
Brown, S., et al. 2000. J. Am. Chem. Soc.122, 6799.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3