Documentos Principais
444258
Sigma-Aldrich
MMP-14 Substrate I, Fluorogenic
A specific fluorescence resonance energy transfer (FRET) peptide substrate for the detection of MMP activity.
Sinônimo(s):
MMP-14 Substrate I, Fluorogenic, MT1-MMP Substrate I, Fluorogenic, MCA-PLA-C(OMeBz)-WAR(Dpa)-NH₂
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C66H82N16O17S
Peso molecular:
1403.52
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
fluorescência
λex ~328 nm
λem ~400 nm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A fluorescence resonance energy transfer (FRET) peptide substrate for the detection of MMP activity (kcat/km = 730,000 M-1s-1 for MMP-14 (MT1-MMP) and 36,000 M-1s-1 for MMP-11 (ST3); pH = 7.5 at 25°C). Excitation max.: ~328 nm; emission max.: ~400 nm.
A specific fluorescence resonance energy transfer (FRET) peptide substrate for the detection of MMP activity. (kcat/Km = 7.3 x 105 M-1s-1 for MMP-14 (MT1-MMP) and 3.6 x 104 M-1s-1 for MMP-11 at 25°C, pH 7.5).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
MMP-14
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
kcat/Km = 7.3 x 105 M-1s-1 for MMP-14; .6 x 104 M-1s-1 for MMP-11
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
MCA-Pro-Leu-Ala-Cys(p-OMeBz)-Trp-Ala-Arg(Dpa)-NH₂ Dpa = N³-(2,4-dinitrophenyl)-L-2,3-diaminopropionyl, Bz = Benzyl
forma física
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Mucha, A., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 2763.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1