444252
MMP-9/MMP-13 Inhibitor I
The MMP-9/MMP-13 Inhibitor I, also referenced under CAS 204140-01-2, controls the biological activity of MMP-9/MMP-13. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinônimo(s):
MMP-9/MMP-13 Inhibitor I, N-Hydroxy-1-(4-methoxyphenyl)sulfonyl-4-(4-biphenylcarbonyl)piperazine-2-carboxamide
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
methanol: 1 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
MMP-9
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1