Documentos Principais
444215
Sigma-Aldrich
MMP-2/MMP-9 Substrate I, Fluorogenic
A fluorogenic substrate for both the 72 kDa human fibroblast gelatinase (HFG; MMP-2) and the 92 kDa human neutrophil gelatinase (HNG; MMP-9).
Sinônimo(s):
MMP-2/MMP-9 Substrate I, Fluorogenic, Gelatinase A/Gelatinase B Substrate I, DNP-PLGMWSR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H61N13O13S
Peso molecular:
1012.10
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: soluble
fluorescência
λex ~280 nm
λem ~360 nm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A fluorogenic substrate for both the 72 kDa human fibroblast gelatinase (HFG; MMP-2) and the 92 kDa human neutrophil gelatinase (HNG; MMP-9) (excitation maximum: 280 nm; emission maximum: 360 nm).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
A fluorogenic substrate for both human fibroblast gelatinase (HFG; MMP-2) and human neutrophil gelatinase (HNG; MMP-9).
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
DNP-Pro-Leu-Gly-Met-Trp-Ser-Arg-OH
forma física
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to months at -20°C.
Outras notas
Netzel-Arnett, S., et al. 1991. Anal. Biochem. 195, 86.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1