434625
Leukotriene B₄
≥97% (HPLC), oil, proinflammatory agent, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Leukotriene B4, LTB₄, 5(S),12(R)-Dihydroxy-6- cis-8- trans-10- trans-14- cis-eicosatetraenoic Acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Leukotriene B4, Potent proinflammatory agent, primarily because of its actions on polymorphonuclear leukocytes that include chemotaxis, aggregation, degranulation, and stimulation of adherence to vascular endothelium.
descrição
Merck USA index - 14, 5455
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
oil
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
clear
solubilidade
ethanol: soluble
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCCC(=O)O)\C=C\C=C\C=C\C(O)C\C=C\CCCCC
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-4-5-6-9-13-18(21)14-10-7-8-11-15-19(22)16-12-17-20(23)24/h6-11,14-15,18-19,21-22H,2-5,12-13,16-17H2,1H3,(H,23,24)/b8-7+,9-6+,14-10+,15-11+
chave InChI
VNYSSYRCGWBHLG-XUOUMLBJSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Polymorphonuclear leukocytes
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Dokter, W.H., et al. 1994. Leukemia 8, 1181.
Jedlitschky, G., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 24763.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2