Documentos Principais
4330
Millipore
L-Leucine
≥98.5% (by Assay)
Sinônimo(s):
L-Leucine, Leu
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.25
Nome do produto
L-Leucine, An essential branched chain amino acid.
Nível de qualidade
descrição
RTECS - OH2850000
Merck USA index - 14, 5451
Ensaio
≥98.5% (by Assay)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CC(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
chave InChI
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
An essential branched chain amino acid.
An essential branched chain amino acid.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1