428016
Sodium dodecyl sulfate
High Purity, Designed to reduce electrophoretic anomalies.
Sinônimo(s):
Sodium n-Dodecyl Sulfate, High Purity, SDS, Sodium Lauryl Sulfate
Formulário
solid
peso molecular
micellar wt 18,000
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
número de agregação
62
cor
white
CMC
7-10 mM
solubilidade
water: 100 mg/mL
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
traços de cátion
heavy metals: ≤0.001%
heavy metals: ≤10 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
chave InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
170 °C