426102
clasto-Lactacystin β-Lactone
A highly specific, cell-permeable, and irreversible 20S proteasome inhibitor.
Sinônimo(s):
clasto-Lactacystin β-Lactone, Omuralide, Proteasome Inhibitor IX
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 3 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N1[C@@]2([C@@H](OC2=O)[C@H](C1=O)C)[C@@H](O)C(C)C
InChI
1S/C10H15NO4/c1-4(2)6(12)10-7(15-9(10)14)5(3)8(13)11-10/h4-7,12H,1-3H3,(H,11,13)/t5-,6+,7+,10-/m1/s1
chave InChI
FWPWHHUJACGNMZ-NBBQQVJHSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
20S proteasome
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Dick, L.R., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 182.
Dick, L.R., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 7273.
Fenteany, G., et al. 1995. Science268, 726.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2