422000
Kenpaullone
A potent, cell-permeable, and reversible inhibitor of glycogen synthase kinase-3β (IC₅₀ = 230 nM), Lck (IC₅₀ = 470 nM), and cyclin-dependent kinases (Cdks).
Sinônimo(s):
Kenpaullone, 9-Bromo-7,12-dihydroindolo[3,2-d][1]benzazepin-6(5H)-one, NSC-664704
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow-brown
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C16H11BrN2O/c17-9-5-6-14-11(7-9)12-8-15(20)18-13-4-2-1-3-10(13)16(12)19-14/h1-7,19H,8H2,(H,18,20)
chave InChI
QQUXFYAWXPMDOE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
Outras notas
Buolamwini, J.K. 2000. Curr. Pharm. Des.6, 379.
Schultz, C., et al. 1999. J. Med. Chem. 42, 2909.
Zaharevitz, D.W., et al. 1999. Cancer Res. 59, 2566.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3