Key Documents
420314
Sigma-Aldrich
Kallikrein Substrate, Fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized, kallikrein substrate, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Kallikrein Substrate, Fluorogenic
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H38F3N7O5 · 2HCl
Peso molecular:
670.55
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Kallikrein Substrate, Fluorogenic, Sensitive fluorogenic substrate for kallikreins.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
solubilidade
5% acetic acid: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
fluorescência
λex 400 nm
λem 505 nm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Sensitive fluorogenic substrate for kallikreins (excitation maximum: 400 nm; emission maximum: 505 nm).
Sensitive fluorogenic substrate for kallikreins.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Fluorogenic substrate for kallikreins
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
H-D-Val-Leu-Arg-AFC, 2HCl
Reconstituição
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Garrett, J.R., et al. 1985. Histochem. J.17, 805.
Takada, Y., et al. 1985. Biochem. J.232, 851.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1