Key Documents
407313-M
Millipore
Anti-Integrin αIIb Mouse mAb (283.16B7)
liquid, clone 283.16B7, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-CD41
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
283.16B7, monoclonal
forma
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGA2B(3674)
Descrição geral
Mouse monoclonal antibody supplied as undiluted ascites. Recognizes the αIIb integrin chain.
Recognizes the αIIb integrin chain.
  • Antibody Target Gene Symbol: ITGA2B
  • Target Synonym: AI172977, ALPHA 2B, alphaIIb, CD41, CD41A, CD41B, GP2B, GPIIB, GTA, HPA3, INTEGRIN ALPHA 2B, Itga2b, LOC685269
  • Entrez Gene Name: integrin, alpha 2b (platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex, antigen CD41)
  • Hu Entrez ID: 16399
  • Rat Entrez ID:
  • This Anti-Integrin αIIb Mouse mAb (283.16B7) is validated for use in ELISA, Flow Cytometry, Paraffin Sections for the detection of Integrin αIIb.
    Imunogênio
    Human
    integrin αIIb from M21-L-llb melanoma cells
    Aplicação
    ELISA (see comments)
    Flow Cytometry (1:50-1:100)
    Paraffin Sections (1:50-1:100)
    Advertência
    Toxicity: Standard Handling (A)
    forma física
    Undiluted ascites.
    Reconstituição
    Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
    Outras notas
    Hynes, R.O. 1992. Cell.69, 11.
    Phillips, D.R., et al. 1991. Cell.65, 359.
    Albelda, S.M. and Buck, C.A. 1990. FASEB J.4, 2868.
    Buck, C.A. and Horwitz, A.F. 1987. Ann. Rev. Cell Biol.3, 179.
    Hynes, R.O. 1987. Cell.45, 549.
    Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
    Informações legais
    CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Não está encontrando o produto certo?  
    Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
    Código de classe de armazenamento
    10 - Combustible liquids
    Classe de risco de água (WGK)
    WGK 2