Key Documents
CB1030
Sigma-Aldrich
Anti-INHBA Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-InhibinβA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... INHBA(3624)
Descrição geral
This Anti-INHBA Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of INHBA.
Imunogênio
Full-length human INHBA (aa 1-426)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Nota de análise
Positive Control
Mouse liver