Key Documents
407290
Sigma-Aldrich
Anti-α-Interferon Mouse mAb (MMHA-2)
liquid, clone MMHA-2, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-IFN-α
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MMHA-2, monoclonal
forma
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IFNA1(3439)
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~19 kDa human α-interferon (KA ≈109 M-1).
Recognizes the ~19 kDa IFN-α protein.
This Anti-α-Interferon Mouse mAb (MMHA-2) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, IHC, IP, Neutralization Studies for the detection of α-Interferon.
Imunogênio
α-interferon from human leukocytes
Aplicação
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1:500)
Immunohistochemistry (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
Neutralization Studies (see comments)
Embalagem
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
In 18 mM Citric Acid, 165 mM Sodium Phosphate Dibasic.
Outras notas
Familletti, P.C., et al. 1981. Methods Enzymol. 78, 387.
Rubinstein, S., et al. 1981. J. Virol. 37, 755.
Suitable for neutralization of human α-interferon. Does not recognize β-interferon or γ-interferon by immunoblotting. Effectively neutralizes human α-interferon. This antibody has also been reported to work with ELISA, immunohistochemistry, and immunoprecipitation. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1