405268
Indomethacin
≥98% (HPLC), powder, COX inhibitor, Calbiochem
Sinônimo(s):
Indomethacin, 1-( p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic Acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic Acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
Indomethacin, A non-steroidal anti-inflammatory, cell permeable, antipyretic agent.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (by assay)
forma
powder
potência
740 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white to off-white
solubilidade
ethanol: 20 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C19H16ClNO4/c1-11-15(10-18(22)23)16-9-14(25-2)7-8-17(16)21(11)19(24)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,22,23)
chave InChI
CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
Outras notas
Weggen, S., et al. 2001. Nature414, 212.
Kalgutkar, A.S., et al. 2000. Proc. Natl. Acad. Sci. USA97, 925.
Klabunde, T., et al. 2000. Nat. Struct. Biol.7, 312.
Futaki, N., et al. 1994. Prostaglandins47, 55.
Futaki, N., et al. 1994. Prostaglandins47, 55.
Stevenson, K.M., and Lumbers, E.R. 1992. J. Dev. Physiol. 17, 257.
Oliw, E. 1980. Prostaglandins19, 271.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3