400120
Human IgG₁, Myeloma
Sinônimo(s):
Myeloma IgG₁
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Advertência
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Protocolos
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis