Documentos Principais
400061
Sigma-Aldrich
Anti-Glucose Transporter-2 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Glut-2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
rat, human, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC2A2(6514)
Descrição geral
Anti-Glucose Transporter-2, rabbit polyclonal, recognizes the ~53-61 kDa GLUT-2 protein. It is validated for use in ELISA and Western blotting.
Immunoaffinity purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~53-61 kDa Glut-2 protein.
Recognizes the ~53-61 kDa GLUT-2 protein.
Imunogênio
Rat
a synthetic peptide corresponding to amino acids in the cytoplasmic domain of rat GLUT-2, conjugated to KLH
Aplicação
ELISA (0.5-1 µg/ml)
Immunoblotting (1-10 µg/ml)
Embalagem
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
In PBS, 0.1% BSA.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Outras notas
Asano, T., et al. 1989. Nucleic Acids Res. 17, 6386.
Suzue, K., et al. 1989. Nucleic Acids Res. 17, 10099.
Thorens, B., et al. 1988. Cell55, 281.
Does not recognize other Glut isoforms. Variables associated with assay conditions will dictate the optimal working dilution.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Shilpa R Nagarajan et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 316(4), E578-E589 (2019-01-30)
The liver is a critical tissue for maintaining glucose, fatty acid, and cholesterol homeostasis. Primary hepatocytes represent the gold standard for studying the mechanisms controlling hepatic glucose, lipid, and cholesterol metabolism in vitro. However, access to primary hepatocytes can be