397100
HNMPA-(AM)3
A cell-permeable analog of HNMPA that yields the parent compound upon cleavage by cytosolic esterases.
Sinônimo(s):
HNMPA-(AM)3, Hydroxy-2-naphthalenylmethylphosphonic Acid Trisacetoxymethyl Ester, Pro-drug II
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
oil
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
colorless
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)(OCOC(=O)C)(OCOC(=O)C)C(OCOC(=O)C)c1cc2c(cc1)cccc2
InChI
1S/C20H23O10P/c1-14(21)25-11-28-20(19-9-8-17-6-4-5-7-18(17)10-19)31(24,29-12-26-15(2)22)30-13-27-16(3)23/h4-10,20H,11-13H2,1-3H3
chave InChI
UQODAZKXEREJLZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
tyrosine kinase
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Saperstein, R., et al. 1989. Biochemistry28, 5694.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1