391338
HEPES
≥99% dry basis (titration), crystalline powder, amniosulfonic acid buffer
Sinônimo(s):
Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazina-1-etanossulfônico, Ácido N-(2-hidroxietil)piperazina-N′-2-etanossulfônico
About This Item
Produtos recomendados
product name
HEPES, ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% dry basis (titration)
forma
crystalline powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
faixa de pH útil
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
solubilidade
water: 1 M
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Na: ≤0.1%
heavy metals: ≤1 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
chave InChI
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Absorbance (1.0 M, H2O, 280 nm): ≤0.04
Advertência
Reconstituição
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1