386032
Anti-Hsp70 Mouse mAb (C92F3A-5)
liquid, clone C92F3A-5, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Heat Shock Protein 70
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C92F3A-5, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSPA1A(3303)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry (see comments)
Frozen Sections (5 µg/ml)
Immunoblotting (1 µg/ml)
Immunocytochemistry (5 µg/ml)
Immunoprecipitation (see comments)
Paraffin Sections (5 µg/ml)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
L929 cells, Human colon cancer tissue
Outras notas
Kilgore, J.L., et al. 1994. J. Appl. Physiol.76, 589.
Heufelder, A.E., et al. 1992. J. Clin. Endocrinol. Metab.74, 724.
Gower, D.J., et al. 1989. J. Neurosurg.70, 605.
Milarski, K., et al. 1989.J. Cell Biol.108, 413.
Vass, K., et al. 1988. Acta Neuropathologica77, 128.
Welch, W.J., and Suhan, J.P. 1986. J. Cell Biol.103, 2035.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1