Documentos Principais
375368
Millipore
HEPES
≥99% dry basis (titration), 1M solution, amniosulfonic acid buffer
Sinônimo(s):
Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazina-1-etanossulfônico, Ácido N-(2-hidroxietil)piperazina-N′-2-etanossulfônico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H18N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
238.30
Beilstein:
883043
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
Nome do produto
HEPES, ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), 1M zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 144654
Ensaio
≥99% dry basis (titration)
Formulário
solution
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
clear colorless
faixa de pH útil
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
chave InChI
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer absorbance: <0.05 at 260 nm, 1 M, H2O; pKa: 7.55 at 20°C). Active in the pH range of 6.0 to 8.5.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
1.0 M solution of Cat. No. 391338. Sterile-filtered.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
HEPES BioUltra, for molecular biology, &#8805;99.5% (T)
Sigma-Aldrich
54457
HEPES
HEPES Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1428
HEPES
HEPES
SAFC
PHG0001
HEPES
HEPES &#8805;99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
H7006
HEPES
HEPES BioPerformance Certified, &#8805;99.5% (titration), suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
H4034
HEPES