373260
Heat Shock Protein Inhibitor I
Heat Shock Protein Inhibitor I, CAS 218924-25-5 blocks the induction of HSP70, HSP72, and HSP105. Blocks the development of thermotolerance in a dose-dependent manner.
Sinônimo(s):
Heat Shock Protein Inhibitor I, KNK437, N-Formyl-3,4-methylenedioxy-benzylidine-γ-butyrolactam, Hsp70 Induction Inhibitor I
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to light yellow
solubilidade
DMSO: 3 mg/mL
olive oil: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Hsp70
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Yokota, S., et al. 2000. Cancer Res.60, 2942.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3