Key Documents
3700-OP
Millipore
DNA Extraction Buffer
OmniPur® Grade
About This Item
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.52
Nível de qualidade
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
clear colorless
atividade externa
DNAse, none detected
RNAse, none detected
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
Descrição geral
Conductivity at 25°C: 35-55 mS
DNase: None detected
pH at 25°C: 6.9-7.1
RNase: None detected
Titration (molarity): 225-260 mM
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1