369334
2-Guanidinoethylmercaptosuccinic Acid
Potent inhibitor of a carboxypeptidase B-like processing enzyme referred to as enkephalin convertase (Ki = 8.8 nM).
Sinônimo(s):
2-Guanidinoethylmercaptosuccinic Acid, GEMSA
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S(C(CC(=O)O)C(=O)O)CCN=C(N)N
InChI
1S/C7H13N3O4S/c8-7(9)10-1-2-15-4(6(13)14)3-5(11)12/h4H,1-3H2,(H,11,12)(H,13,14)(H4,8,9,10)
chave InChI
VKVCLXDFOQQABP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Enkephalin convertase
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3