Documentos Principais
368055
Sigma-Aldrich
Granzyme B Inhibitor II
The Granzyme B Inhibitor II, also referenced under CAS 1258003-96-1, controls the biological activity of Granzyme B. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinônimo(s):
Granzyme B Inhibitor II, Caspase-8 Inhibitor I, Ac-IETD-CHO
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H34N4O10
Número CAS:
Peso molecular:
502.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H]([C@@H](O)C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C=O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)[C@H](CC)C)CCC(=O)O
chave InChI
AXTKTZHLZLOIIO-WBOIFEBMSA-N
Descrição geral
A potent, reversible inhibitor of granzyme B and caspase-8 (Ki = 1 nM). Also inhibits caspase-1 (<6 nM), caspase-6 (5.6 nM), and caspase-10 (27 nM).
Potent, reversible granzyme B and caspase-8 inhibitor.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Target Ki: 1 nM against caspase-8
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
Ac-Ile-Glu-Thr-Asp-CHO
Outras notas
Gao, C.F., et al. 2001. Exp. Cell. Res.265, 145.
Garcia-Calvo, M., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 32608.
Han, Z., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 13422.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1