368050
Granzyme B Inhibitor I
≥95% (HPLC), solid, Granzyme B inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Granzyme B Inhibitor I, Z-AAD-CMK
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Granzyme B Inhibitor I, The Granzyme B Inhibitor I controls the biological activity of Granzyme B. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Granzyme B
Advertência
Sequência
Reconstituição
Outras notas
Shi, L., et al. 1992. J. Exp. Med. 176, 1521.
Odake, S., et al. 1991. Biochemistry30, 2217.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1