361550
BIO
≥97% (HPLC), solid, GSK-3GSK-3α/β inhibitor, Calbiochem
Sinônimo(s):
GSK-3 Inhibitor IX, BIO, (2ʹ Z,3ʹ E)-6-Bromoindirubin-3ʹ-oxime, BIO, (2ʹZ,3ʹE)-6-Bromoindirubin-3ʹ-oxime
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
GSK-3 Inhibitor IX, BIO, CAS 667463-62-9, is a cell-permeable, highly potent, selective, reversible, and ATP-competitive inhibitor of GSK-3α/β (IC₅₀ = 5 nM). Maintains self-renewal in human & mouse embryonic stem cells.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
purple
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cc2c(cc1)\C(=C3\Nc4c(cccc4)C\3N=O)\C(=O)N2
InChI
1S/C16H10BrN3O2/c17-8-5-6-9-12(7-8)19-16(21)13(9)15-14(20-22)10-3-1-2-4-11(10)18-15/h1-7,14,18H,(H,19,21)/b15-13-
chave InChI
WFRDXNRAUPBBTO-SQFISAMPSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3