361549
GSK-3β Inhibitor VIII
The GSK-3β Inhibitor VIII, also referenced under CAS 487021-52-3, controls the biological activity of GSK-3β. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
GSK-3β Inhibitor VIII, AR-A014418, N-(4-Methoxybenzyl)-Nʹ-(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)urea
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(ncc1[N+](=O)[O-])NC(=O)NCc2ccc(cc2)OC
InChI
1S/C12H12N4O4S/c1-20-9-4-2-8(3-5-9)6-13-11(17)15-12-14-7-10(21-12)16(18)19/h2-5,7H,6H2,1H3,(H2,13,14,15,17)
chave InChI
YAEMHJKFIIIULI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Gsk-3β
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Bhat, R., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 45937.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3