361527
PhosphoDetect Anti-GSK3β (pSer⁹) Mouse mAb (2D3)
liquid, clone 2D3, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2D3, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative (antibody only)
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer9)
Informações sobre genes
human ... GSK3B(2932)
mouse ... Gsk3B(56637)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (0.5 µg/ml)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Pervanadate-treated HepG2 (included)
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1