36-008-C
Anti-alpha-Synuclein (aa 121-125) Antibody, clone Syn211 (Ascites Free)
clone Syn211, from mouse
Sinônimo(s):
Alpha-synuclein, Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, NACP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Syn211, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SNCA(6622)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected alpha-Synuclein in Synucleinopathy brains (Guo, J.L., et al. (2013). Cell. 154:103-117).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected alpha-Synuclein in 10 µg of human brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1