356780
Glycyrrhizin, Ammonium Salt
Inhibits replication, adsorption, and penetration of severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus (SARS-CV). It is allso a known 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 (11-HSD2) inhibitor.
Sinônimo(s):
Glycyrrhizin, Ammonium Salt, Glycyrrhizic Acid, NH₄ +
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white to off-white
solubilidade
aqueous NH4OH: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C42H62O16.H3N/c1-37(2)21-8-11-42(7)31(20(43)16-18-19-17-39(4,36(53)54)13-12-38(19,3)14-15-41(18,42)6)40(21,5)10-9-22(37)55-35-30(26(47)25(46)29(57-35)33(51)52)58-34-27(48)23(44)24(45)28(56-34)32(49)50;/h16,19,21-31,34-35,44-48H,8-15,17H2,1-7H3,(H,49,50)(H,51,52)(H,53,54);1H3/t19-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,34-,35-,38+,39-,40-,41+,42+;/m0./s1
chave InChI
ILRKKHJEINIICQ-OOFFSTKBSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Tanahashi, T., et al. 2002. J. Steroid Biochem. Mol. Biol.80, 441.
Kondo, Y., and Takano, F. 1994. Biol. Pharm. Bull.17, 759.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3