345888
JMV 2959
≥97% (HPLC), powder, Ghrelin receptor antagonist, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Ghrelin Receptor Antagonist, JMV 2959, Growth hormone secretagogue receptor antagonist, (R)-N-(2-(1H-indol-3-yl)-1-(4-(4-methoxybenzyl)-5-phenethyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethyl)-2-aminoacetamide hydrochloride, GHSR1a Antagonist, GH secretagogue receptor antagonist, JMV2959
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ghrelin Receptor Antagonist, JMV 2959,
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
32 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
beige
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
water: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ghrelin receptor
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Mary, S., et al. 2012. Proc Natl Acad Sci USA109, 8304.
Salome, N., et al. 2009. Eur J Pharmacol.612, 167,.
Moulin, A., et al. 2007. J Med Chem50, 579.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2