345878
GGTI-286
A potent, cell-permeable, and selective inhibitor of GGTase I.
Sinônimo(s):
GGTI-286, N-4-[2(R)-Amino-3-mercaptopropyl]amino-2-phenylbenzoyl-(L)-leucine methyl ester, TFA
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
solid (Glassy)
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
SC[C@H](N)CNc1cc(c(cc1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)OC)c2ccccc2
InChI
1S/C23H31N3O3S/c1-15(2)11-21(23(28)29-3)26-22(27)19-10-9-18(25-13-17(24)14-30)12-20(19)16-7-5-4-6-8-16/h4-10,12,15,17,21,25,30H,11,13-14,24H2,1-3H3,(H,26,27)/t17-,21+/m1/s1
chave InChI
IENQPUVVSDIXCT-UTKZUKDTSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Geranylgeranyltransferase (GGTase)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Qian, Y., et al. 1998. Bioorg. Med. Chem.6, 293.
Lerner, E.C., et al. 1997. Oncogene 15, 1283.
Lerner, E.C., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 26770.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3