Documentos Principais
345759
Sigma-Aldrich
Anti-Ganglioside GM₂ Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Anti-Ganglioside GM₂, rabbit polyclonal recognizes ganglioside GM₂ in a wide variety of species. It is validated for use in ELISA and TLC immunoblotting.
Rabbit polyclonal antibody supplied as undiluted serum. Recognizes the GM2 ganglioside.
Recognizes ganglioside GM2.
Imunogênio
purified, human ganglioside GM₂
Aplicação
ELISA (1:200)
TLC Immunoblotting (1:100, colorimetric)
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Does not cross-react with other carbohydrate epitopes. Variables associated with assay conditions will dictate the optimal working dilution.
Yoshino, H., et al. 1993. J. Neurochem. 61, 658.
Kusunoki, S., et al. 1987. Neurology 37, 1795.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Yuehong Chen et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 96(12), 1359-1373 (2018-10-21)
Tay-Sachs disease (TSD) is a lethal lysosomal storage disease (LSD) caused by mutations in the HexA gene, which can lead to deficiency of β-hexosaminidase A (HexA) activity and consequent accumulation of its substrate, GM2 ganglioside. Recent reports that progranulin (PGRN)