344850-M
Fumonisin B1, Fusarium moniliforme
A cell-permeable mycotoxin that inhibits sphingolipid biosynthesis in rat kidney and in liver microsomes by inhibition of sphingosine N-acyltransferase (ceramide synthase; IC₅₀ = 100 nM).
Sinônimo(s):
Fumonisin B1, Fusarium moniliforme, FB₁
Ensaio
≥95% (TLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white to beige
solubilidade
methanol: 5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C34H59NO15/c1-5-6-9-20(3)32(50-31(44)17-23(34(47)48)15-29(41)42)27(49-30(43)16-22(33(45)46)14-28(39)40)13-19(2)12-24(36)10-7-8-11-25(37)18-26(38)21(4)35/h19-27,32,36-38H,5-18,35H2,1-4H3,(H,39,40)(H,41,42)(H,45,46)(H,47,48)/t19-,20+,21+,22+,23+,24+,25-,26+,27-,32-/m1/s1
chave InChI
UVBUBMSSQKOIBE-ZWKVXHQASA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
ceramide synthase
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Riley, R.T., et al. 1994. J. Nutr. 124, 594.
Wolf, G. 1994. Nutr. Rev. 52, 246.
Merrill, A.H. Jr., et al. 1993. Adv. Lipid Res.26, 215.
Merrill, Jr., A.H., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 27299.
Voss, K.A., et al. 1993. Nat. Toxins1, 222.
Wang, E., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 14486.
Harrison, L.R., et al. 1990. J. Vet. Diag. Invest. 2, 217.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney,Liver
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3