343333
5-Fluoro-2′-deoxyuridine
≥98% (HPLC), solid, anticancer agent, Calbiochem®
Sinônimo(s):
5-Fluoro-2′-deoxyuridine, FdUrd, FUdR, 5-FdU, Floxuridine
About This Item
Produtos recomendados
product name
5-Fluoro-2′-deoxyuridine, Experimental anticancer agent shown to have activity against a variety of malignant neoplasms, including mouse mammary tumors and colorectal carcinomas.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
aqueous buffer: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C9H11FN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
chave InChI
ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Experimental anticancer agent
Advertência
Outras notas
Malmberg, M., et al. 1993. Cell Prolif. 26, 291.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3