341207
ET-18-OCH3
A cell-permeable and reversible cytotoxic agent that shows selective cytocidal activity against neoplastic cells and virally transformed cells.
Sinônimo(s):
ET-18-OCH3, Edelfosine, 1-O-Octadecyl-2-O-methyl- rac-glycero-3-phosphorylcholine, Edelfosine, 1-O-Octadecyl-2-O-methyl-rac-glycero-3-phosphorylcholine
Ensaio
≥95% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
chloroform: 50 mg/mL
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C27H58NO6P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-32-25-27(31-5)26-34-35(29,30)33-24-22-28(2,3)4/h27H,6-26H2,1-5H3
chave InChI
MHFRGQHAERHWKZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PI-PLC
Atenção
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Cabaner, C., et al. 1999. Br. J. Pharmacol. 127, 813.
Powis, G., and Phil, D. 1994. Cancer Metastasis Rev.13, 91.
Helfman, D., et al. 1993. Cancer Res. 53, 2955.
Mollinedo, F., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 192, 603.
Powis, G., et al. 1992. Cancer Res.52, 2835.
Oishi, K., et al. 1988. Biochem. Biophys. Res. Commun.157, 1000.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3