Key Documents
33-126
Sigma-Aldrich
PIP5-Kinase HTRF Assay
The PIP5 Kinase HTRF Assay kit provides a method for assaying PI(4)P-5 kinases in a homogenous 1920 well format. Suitable for screening of potential inhibitors of these enzymes.
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
HTRF®
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
método de detecção
fluorometric (HTRF)
Condições de expedição
dry ice
Aplicação
Used to detect/quantify: PIP5 Kinase
Componentes
Reaction Buffer (4X)
DM A Detection Reagent
DM C Detection Reagent
DM E Detection Reagent
Phosphatidylinositol 4-phosphate (1mM)
Phosphatidylserine (1mM)
Stop Reagent D
Informações legais
HTRF is a registered trademark of Cis Bio International
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13