324877
Focal Adhesion Kinase Inhibitor I
The Focal Adhesion Kinase Inhibitor I, also referenced under CAS 4506-66-5, controls the biological activity of Foca Adhesion Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
Focal Adhesion Kinase Inhibitor I, FAK Inhibitor I, 1,2,4,5-Benzenetetraamine, 4HCl, NSC 667249
Ensaio
≥95% (elemental analysis)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
gray
solubilidade
water: 14 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1c(cc(c(c1)N)N)N
InChI
1S/C6H10N4.4ClH/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9;;;;/h1-2H,7-10H2;4*1H
chave InChI
BZDGCIJWPWHAOF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3