324800
Epoxomicin
≥95% (HPLC), solid, proteasome inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Epoxomicin, Synthetic, Proteasome Inhibitor XIV
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Epoxomicin, Synthetic, Epoxomicin, Synthetic, CAS 134381-21-8, is a potent, specific, and irreversible inhibitor of chymotrypsin-like, trypsin-like, and peptidyl-glutamyl peptide hydrolyzing activities of the proteasome.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
CT-L,T-L,PGPH activity of proteasome
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Sin, N., et al. 1999. Bioorg. Med. Chem. Lett. 9, 2283.
Hanada, M., et al. 1992. J. Antibiot. 45, 1746.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3