324798
Enterotoxin Type B
from Staphylococcus aureus, Single band by SDS PAGE, solid, immune system activator, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Enterotoxin Type B, Staphylococcus aureus, SEB
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Enterotoxin Type B, Staphylococcus aureus, A heat-stable superantigen from S. aureus that activates the immune system to produce a burst of anti-inflammatory cytokines.
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
disponibilidade
not available in Canada
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
sterile distilled water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Activates the immune system to produce a burst of anti-inflammatory cytokines.
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de análise
Outras notas
Huang, W., and Koller, L.D. 1998. Immunology 95, 331.
Hayward, A.R., et al. 1995. Pediatr. Res.37, 455.
Schmaltz, R., et al. 1995. Immunol. Invest.24, 805.
Brehm, R.D., et al. 1990. Appl. Environ. Microbiol.56, 1067.
Iandolo, J.J., and Tweten, R.K. 1988. Methods Enzymol.165, 43.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3