324623
Eg5 Inhibitor IV, VS-83
The Eg5 Inhibitor IV, VS-83, also referenced under CAS 909250-29-9, controls the biological activity of Eg5. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinônimo(s):
Eg5 Inhibitor IV, VS-83, 5-Fluoro-3,4-dihydro-4(3ʹ-hydroxyphenyl)quinazoline-2(1H)-thione
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
ethanol: 5 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C14H11FN2OS/c15-10-5-2-6-11-12(10)13(17-14(19)16-11)8-3-1-4-9(18)7-8/h1-7,13,18H,(H2,16,17,19)
chave InChI
MAEYCDNDKNPNQJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Santamaria, A., et al. 2007. Mol. Biol. Cell18, 4024.
Sarli, V., et al. 2005. ChemBioChem6, 2005.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2