QBD11152
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®11-bromoacetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C46H81BrF6N6O23
Peso molecular:
1280.06
Código UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Características e benefícios
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG®₁₁-bromoacetamide contains a DOTA-tris(acid) metal chelator for radio-labelling and a thiol reactive bromoacetamide connected by a hydrophilic dPEG spacer.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)