324516
A-484954
≥98% (HPLC), powder, eEF2K inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
eEF2K Inhibitor, A-484954, 7-amino-1-cyclopropyl-3-ethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide, Eukaryotic elongation factor-2 kinase inhibitor, A-484954
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
eEF2K Inhibitor, A-484954, The eEF2K Inhibitor, A-484954, also referenced under CAS 142557-61-7, controls the biological activity of eEF2K Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 2.5 mg/mL, clear, colorless
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=C(N2C3CC3)N=C(N)C(C(N)=O)=C1)N(CC)C2=O
InChI
1S/C13H15N5O3/c1-2-17-12(20)8-5-7(10(15)19)9(14)16-11(8)18(13(17)21)6-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3,(H2,14,16)(H2,15,19)
chave InChI
HWODCHXORCTEGU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3