324414
Dynamin Inhibitor V, 34-2
The Dynamin Inhibitor V, 34-2 controls the biological activity of Dynamin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Sinônimo(s):
Dynamin Inhibitor V, 34-2, 2-Cyano-N-octyl-3-(1-(3-dimethylaminopropyl)-1H-indol-3-yl)-acrylamide
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL, clear, yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NCCCCCCCC)/C(C#N)=C/C1=CN(CCCN(C)C)C2=C1C=CC=C2
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Hill, T.A., et al. 2009. J. Med. Chem.52, 3762.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2